517301
P-Glycoprotein Inhibitor, C-4
The P-Glycoprotein Inhibitor, C-4 controls the biological activity of P-Glycoprotein. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
P-Glycoprotein Inhibitor, C-4, (E)-4-Chloro-N-(3-(3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acryloyl)phenyl)benzamide, C-4
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)C2=CC(=CC=C2)NC(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)O
InChI
1S/C23H18ClNO4/c1-29-22-13-15(6-12-21(22)27)5-11-20(26)17-3-2-4-19(14-17)25-23(28)16-7-9-18(24)10-8-16/h2-14,27H,1H3,(H,25,28)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
P-Glycoprotein
Embalagem
Advertência
Outras notas
Woo, H.B., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 3782.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2