5.08162
Loperamide Hydrochloride
Sinônimo(s):
Loperamide Hydrochloride, µ-Opioid Receptor Agonist, Loperamide Hydrochloride, Imodium
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
2 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mM
ethanol: 50 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Clc1ccc(cc1)C2(CC[N+H](CC2)CCC(c4ccccc4)(c3ccccc3)C(=O)N(C)C)O
InChI
1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
chave InChI
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
u opioid receptor
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Di Bosco, M., et al. 2008. Chem. Biol. Drug Des.71, 328.
DeHaven-Hudkins, D., et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther.289, 494.
Mackerer, C., et al. 1976. J. Pharmacol. Exp. Ther.199, 131.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3