Documentos Principais
5.06239
Sigma-Aldrich
Bupropion Hydrochloride
Sinônimo(s):
Bupropion Hydrochloride, Dopamine and noradrenalin Transporter Inibitor, Bupropion
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18ClNO · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
239.74 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1.4 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(ccc1)C(=O)C(NC(C)(C)C)C.Cl
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
chave InChI
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters (Ki = 1.4, 2.8 and 45 µM for dopamine, noradrenalin, and serotonin transporters respectively). Also an antagonist for neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChrs) (IC50 = 1.8 µM at α2β2 receptor). Clinically used as an antidepressant and smoking seceasion drug. Used in nicotinic addiction and depression studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
DAT/NET
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Budzynska, B. et al. 2011 Pharmacol. Rep.63, 71.
Dwoskin, P., et al. 2006. CNS Drug Rev.12, 178.
Soroko, F., et al. 1977. J. Pharm. Pharmacol.29, 769.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3