Key Documents
5.06188
Sigma-Aldrich
Sertraline Hydrochloride
Sinônimo(s):
Sertraline Hydrochloride, Serotonin (5-HT) Reuptake Inhibitor, Sertraline, Zoloft
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17Cl2N · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
306.23 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
3.3 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mM
ethanol: 50 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
chave InChI
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Descrição geral
A very potent uptake inhibitor highly selective for serotonin (Ki = 3.3 nM). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Often used in studying major depressive disorders.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
5-HT uptake transporter
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Brunoni, R., et al. 2013. JAMA Psychiatry.70, 383.
Kobayashi, K., et al. 1995. Br. J. Clin. Pharmacol.40, 481.
Heym, J., et al. 1988. J. Clin. Psychiatry.49 Suppl, 40.
Koe, K., et al. 1983. J. Pharmacol. Exp. Ther.226, 700.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3