506121
p38 MAP Kinase Inhibitor III
The p38 MAP Kinase Inhibitor III, also referenced under CAS 581098-48-8, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
p38 MAP Kinase Inhibitor III, ML3403, (RS)-{4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-methylsulfanyl-3H-imidazol-4-yl]pyridin-2-yl}-(1-phenylethyl)amine]
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H21FN4S/c1-15(16-6-4-3-5-7-16)26-20-14-18(12-13-25-20)22-21(27-23(28-22)29-2)17-8-10-19(24)11-9-17/h3-15H,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)
chave InChI
VXPWQNBKEIVYIS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
p38 MAP kinase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1