Documentos Principais
5.04120
Sigma-Aldrich
Reboxetine Mesylate
Sinônimo(s):
Reboxetine Mesylate, (2R*)-2-[(R*)-(2-Ethoxyphenoxy)phenylmethyl]morpholine methanesulfonate, Edronax, Vestra
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23NO3 · xCH4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
313.39 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.N1C[C@@H](OCC1)[C@H](Oc3c(cccc3)OCC)c2ccccc2
InChI
1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
chave InChI
CGTZMJIMMUNLQD-STYNFMPRSA-N
Descrição geral
A potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake (Ki values are 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT, respectively). Displays >1000-fold selectivity over α-adrenoceptors, 5-HT, dopamine and muscarinic ACh receptors. Orally active antidepressant.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Noradrenalin transporter
Target Ki: 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT respectively
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze 9-20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Sacchetti, G., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.128, 1332.
Wong, E., et al. 2000. Biol. Psychiatry.47, 818.
Millan, M., et al. 2001. J. Pharmacol. Exp. Ther.298,565.
Owen, J., et al. 2003 Neurosci. Lett.348, 171.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1