5.00670
FATP2 Inhibitor, CB-2
Sinônimo(s):
FATP2 Inhibitor, CB-2, (5E)-5-((3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)methylene)-3-(3-chlorophenyl)-2-thioxothiazolidin-4-one, CB2, Fatty Acid Transport Protein 2 Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
8 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3