Documentos Principais
481981
Sigma-Aldrich
Nifedipine
Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels.
Sinônimo(s):
Nifedipine, L-Type Calcium Channel Blocker III
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
346.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
descrição
Merck USA index - 14, 6528
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (UV)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
chave InChI
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels. One of the most extensively studied blockers of 1,4-dihydropyridine-type Ca2+ channels, and a pharmacologically-useful vasodilator. Induces apoptosis in human glioblastoma cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
L-type Ca2+ channels
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Reid, K., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther. 283, 993.
Kondo, S., et al. 1995. J. Neurosurg.82, 469.
Antkiewicz-Michaluk, L., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 254, 9.
Calabresi, P., et al. 1994. J. Neurosci. 14, 4871.
Akman, M.S., et al. 1993. Endocrinology132, 1286.
Cirillo, M., et al. 1993. Circ. Res.72, 847.
Young, R.J., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1146, 81.
Janis, R., et al. 1987. Adv. Drug Res.16, 311.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Mark R Davies et al.
Cell reports. Medicine, 1(5), 100076-100076 (2020-11-19)
There is an increasing expectation that computational approaches may supplement existing human decision-making. Frontloading of models for cardiac safety prediction is no exception to this trend, and ongoing regulatory initiatives propose use of high-throughput in vitro data combined with computational models