481975
(--)-Nicotine, Ditartrate
Potent agonist of the nicotinic acetylcholine receptor.
Sinônimo(s):
(--)-Nicotine, Ditartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di- d-tartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di-d-tartrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C10H14N2.2C4H6O6/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;2*1-,2-/m.11/s1
chave InChI
RFEJUZJILGIRHQ-WBPXWQEISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nicotinic acetylcholine receptor
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
289.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
143.2 °C