481406
NF-κB Activation Inhibitor
The NF-κB Activation Inhibitor, also referenced under CAS 545380-34-5, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinônimo(s):
NF-κB Activation Inhibitor, 6-Amino-4-(4-phenoxyphenylethylamino)quinazoline
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H20N4O/c23-17-8-11-21-20(14-17)22(26-15-25-21)24-13-12-16-6-9-19(10-7-16)27-18-4-2-1-3-5-18/h1-11,14-15H,12-13,23H2,(H,24,25,26)
chave InChI
IBAKVEUZKHOWNG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NF-κB transcriptional activation
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3