480870
Neurotrophin Antagonist, Y1036
The Neurotrophin Antagonist, Y1036 controls the biological activity of Neurotrophin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
Neurotrophin Antagonist, Y1036, 3-[4-Oxo-5-[[5-(4-sulfamoylphenyl)-2-furyl]methylene]-2-thioxo-thiazolidin-3-yl]propanoic acid
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2