480403
NFAT Activation Inhibitor III
The NFAT Activation Inhibitor III, also referenced under CAS 3519-82-2, controls the biological activity of NFAT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinônimo(s):
NFAT Activation Inhibitor III, Inhibitor of NFAT- Calcineurin Association-6, INCA-6, Inhibitor of NFAT-Calcineurin Association-6, INCA-6
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H12O2/c21-15-9-10-16(22)20-18-12-6-2-1-5-11(12)17(19(15)20)13-7-3-4-8-14(13)18/h1-10,17-18H
chave InChI
GCHPUOHXXCNSQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calcineurin-NFAT
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Roehrl, M.H.A., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7554.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1