480065
Necrostatin-1
≥95% (HPLC), crystalline solid, necroptosis inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Necrostatin-1, Nec-1, Necrosome Inhibitor I, 5-(Indol-3-ylmethyl)-(2-thio-3-methyl)hydantoin, Necrosis Inhibitor II, Methyl-thiohydantoin-tryptophan, MTH-Trp, Receptor-Interacting Protein 1 Inhibitor I, RIPK 1 Inhibitor I, Nec1, RIP1 Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Necrostatin-1, Necrostatin-1, CAS 4311-88-0, is a cell-permeable, potent, and selective blocker of necroptosis (EC₅₀ = 494 nM in FADD-deficient Jurkat cells treated with TNF-α).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
chave InChI
TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Blocker of necroptosis
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Degterev, A., et al. 2012. Cell Death Differ.20, 366.
Christofferson, D.E., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e320.
Takahashi, N., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e437.
Degterev, A., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 313.
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Muller, A.J., et al. 2005. Nat. Med.11, 312.
Teng, X., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 5039.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3