Documentos Principais
SML3717
Sigma-Aldrich
C11-BODIPY581/591
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(T-4)-Difluoro[5-[[5-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadien-1-yl]-2H-pyrrol-2-ylidene-κN]methyl]-1H-pyrrole-2-undecanoato(2-)-κN1]-borate(1-), monohydrogen, BODIPY 581/591 C11, BP-C11, Borate(1-), (T-4)-difluoro[5-[[5-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadien-1-yl]-2H-pyrrol-2-ylidene-κN]methyl]-1H-pyrrole-2-undecanoato(2-)-κN1]-, hydrogen (1:1), C11 BODIPY(581/591), C11 BODIPY581/591, C11-BDP, C11-BODIPY, C11-BP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H35BF2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
504.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
brown to black
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
C11-BODIPY581/591 is an oxidation-sensitive fluorophore whose maximal ex/em wavelengths shift from 581/591 nm (red) to 500/510 (green) upon lipid peroxidation (LPO). The probe incorporates readily into lipid membranes and is useful for detecting and quantifying LPO of cell-free lipid preparations as well as in live cells by fluorometer (fluorimeter), fluorescence confocal microscopy (dual ex at 488 & 568 nm, detection by 530/30 nm and 590/30 nm bandpass filters) and flow cytometry (ex/em 484/510 for green, ex/em 581/610 for red signal).
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)