475741
MAGL Inhibitor III, JZL184
The MAGL Inhibitor III, JZL184, also referenced under CAS 1101854-58-3, controls the biological activity of MAGL.
Sinônimo(s):
MAGL Inhibitor III, JZL184, 4-Nitrophenyl-4-(dibenzo[d][1,3]dioxol-5-yl(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, Monoacylglycerol Lipase Inhibitor III, JZL184
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)N2CCC(CC2)C(O)(c5cc6c(cc5)OCO6)c3cc4c(cc3)OCO4
InChI
1S/C27H24N2O9/c30-26(38-21-5-3-20(4-6-21)29(32)33)28-11-9-17(10-12-28)27(31,18-1-7-22-24(13-18)36-15-34-22)19-2-8-23-25(14-19)37-16-35-23/h1-8,13-14,17,31H,9-12,15-16H2
chave InChI
SEGYOKHGGFKMCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Long, J.Z., et al. Nature Chem. Biol.16, 744.
Long, J.Z., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 37.
Pan, B., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.331, 591.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2