Documentos Principais
462711
Sigma-Aldrich
Methyl-α-D-mannopyranoside
Methyl-α-D-mannopyranoside, CAS 617-04-9, is a substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125).
Sinônimo(s):
Methyl-α-D-mannopyranoside, α-Methyl-D-mannoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
cor
white to off-white
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
heavy metals: ≤10 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3
chave InChI
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125). Lectin inhibitory sugar.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Derewenda, Z., et al. 1989. EMBO J.. 8, 2189.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
404.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
206.74 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Z Derewenda et al.
The EMBO journal, 8(8), 2189-2193 (1989-08-01)
A complex of concanavalin A with methyl alpha-D-mannopyranoside has been crystallized in space group P212121 with a = 123.9 A, b = 129.1 A and c = 67.5 A. X-ray diffraction intensities to 2.9 A resolution have been collected on