454861
MNK1 Inhibitor
The MNK1 Inhibitor, also referenced under CAS 522629-08-9, controls the biological activity of MNK1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
MNK1 Inhibitor, 4-Amino-5-(4-fluoroanilino)-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, CGP 57380, MNK Inhibitor I, Mitogen-Activated Protein Kinase-Interacting Kinase Inhibitor I
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H9FN6/c12-6-1-3-7(4-2-6)16-11-8-9(13)14-5-15-10(8)17-18-11/h1-5H,(H4,13,14,15,16,17,18)
chave InChI
UQPMANVRZYYQMD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mitogen-activated protein kinase-interacting kinase 1 (MNK1)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Worch, J., et al. 2004. Oncogene23, 9162.
Walsh, D., and Mohr, I. 2004. Genes Dev.18, 660.
Morley, S.J., and Naegele, S. 2002. J. Biol. Chem.277, 32855.
Knauf, U., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 5500.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3