Documentos Principais
444896
Sigma-Aldrich
MAS 7
A cell-permeable, amphiphilic, mastoparan analog with five-fold greater potency than Mastoparan.
Sinônimo(s):
MAS 7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C67H124N18O15
Número CAS:
Peso molecular:
1421.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
chave InChI
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
Descrição geral
A cell-permeable, amphiphilic, mastoparan analog with five-fold greater potency than Mastoparan Cat. No. 444898. An activator of α-subunit of G-proteins. Evokes rapid upregulation of FAK tyrosine phosphorylation via activation of G-proteins.
Mastoparan analog with five-fold greater potency than mastoparan. An activator of the α-subunit of G -proteins. Evokes a rapid upregulation of FAK tyrosine phosphorylation via activation of G-proteins.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
α-subunit of G-proteins
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-Ile-Asn-Leu-Lys-Ala-Leu-Ala-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Leu-NH₂
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Mironov, S.L., and Richter, D.W. 2000. Brain Res.853, 60.
Park, H.S., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1484, 151.
Zhang, C., et al. 1996. FEBS Lett. 386, 185.
Leyte, A., et al. 1992. EMBO J.11 4795.
Higashijima, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14176.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3