Key Documents
444225
Sigma-Aldrich
MMP-3 Inhibitor II
The MMP-3 Inhibitor II, also referenced under CAS 161314-17-6, controls the biological activity of MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
MMP-3 Inhibitor II, N-Isobutyl-N-(4-methoxyphenylsulfonyl)-glycylhydroxamic Acid, NNGH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
316.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 30 mg/mL
ethanol: 8 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
A cell-permeable, potent inhibitor of human MMP-3 (stromelysin; Ki = 130 nM).
A potent and cell-permeable inhibitor of human MMP-3 (Ki = 130 nM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
human MMP-3
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 130 nM against human MMP-3
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Kato, N., et al. 2002. Genome Informatics13, 272.
MacPherson, L.J., et al. 1997. J. Med. Chem. 40, 2525.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3