407616
IL-1R Antagonist
The IL-1R Antagonist, also referenced under CAS 566914-00-9, controls the biological activity of IL-1R.
Sinônimo(s):
IL-1R Antagonist, BB-loop Mimic, Hydrocinnamoyl-L-valyl Pyrrolidine, TIR Domain Mimic
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
colorless
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCc1ccccc1)C(C)C
InChI
1S/C18H26N2O2/c1-14(2)17(18(22)20-12-6-7-13-20)19-16(21)11-10-15-8-4-3-5-9-15/h3-5,8-9,14,17H,6-7,10-13H2,1-2H3,(H,19,21)/t17-/m0/s1
chave InChI
DAZSWUUAFHBCGE-KRWDZBQOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TIR domain-mediated MyD88/IL1-RI interaction
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1