407601
Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor
The Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor controls the activity of Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4. Primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation apps.
Sinônimo(s):
Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor, IRAK-1/4 Inhibitor, N-(2-Morpholinylethyl)-2-(3-nitrobenzoylamido)-benzimidazole
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)Nc2[n](c4c(n2)cccc4)CCN3CCOCC3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
chave InChI
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Interleukin-1 receptor-associated kinases
Embalagem
Advertência
Outras notas
Powers, J.P., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 2842.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3