401105
Importazole
A cell-permeable diaminoquinazoline compound that selectively blocks importin-β-mediated nuclear import of NLS bearing cargos in a reversible manner.
Sinônimo(s):
Importazole, Importin-β Inhibitor, N-(1-Phenylethyl)-2-pyrrolidin-1-ylquinazolin-4-amine, IPZ, N-(1-Phenylethyl)-2-pyrrolidin-1-ylquinazolin-4-amine, IPZ, Importin-β Inhibitor
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(=NC3=CC=CC=C32)N4CCCC4
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3