391336-M
BICINE
ULTROL® Grade, >99% (titration), zwitterionic amino acid buffer useful pH range 7.5-9.0
Sinônimo(s):
Bicine, ULTROL® Grade, N,N- bis-(2-Hydroxyethyl)glycine, N,N-bis-(2-Hydroxyethyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Merck USA index - 14, 1201
Nível de qualidade
Ensaio
>99% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pKa (20 °C)
8.4
solubilidade
water: 5 mg/mL
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): <0.0005%
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].N(CCO)(CCO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO4.Na/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11;/h8-9H,1-5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3