Documentos Principais
385910
Sigma-Aldrich
Hyaluronic Acid Binding Protein, Bovine Nasal Cartilage
Sinônimo(s):
Hyaluronic Acid Protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Formulário
lyophilized
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Affinity purified. Binds specifically and strongly to hyaluronic acid (≥ 2000 M.W.). Composed of two binding polypeptides, which are derived from N-terminal regions of hyaluronic acid binding proteoglycan and linkage proteins.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Lyophilized from 0.1 M Sodium Bicarbonate, pH 8.3.
Reconstituição
Reconstitute in 100 µl of PBS.
Outras notas
Kohda, D., et al. 1996. Cell 86, 767.
Heinegard, D., and Hascall, V.C. 1974. J. Biol. Chem. 249, 4250.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1