382148
Histone Deacetylase Inhibitor II
The Histone Deacetylase Inhibitor II, also referenced under CAS 174664-65-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Histone Deacetylase Inhibitor II, CBHA, m-Carboxycinnamic Acid bis-Hydroxamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(O)C(=O)c1cc(ccc1)\C=C\C(=O)NO
InChI
1S/C10H10N2O4/c13-9(11-15)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(14)12-16/h1-6,15-16H,(H,11,13)(H,12,14)/b5-4+
chave InChI
OYKBQNOPCSXWBL-SNAWJCMRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
HDAC
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Coffey, D.C., et al. 2000. Pediatr. Oncol.35, 577.
Marks, P.A., et al. 2000. J. Natl. Cancer Inst.92, 1210.
Glick, R.D., et al. 1999. Cancer Res.59, 4392.
Richon, V.M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 3003.
Richon, V.M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 5705.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1