376816
Hexokinase II VDAC Binding Domain Peptide, Cell-Permeable
A cell-permeable peptide analog of Hexokinase II VDAC binding domain peptide.
Sinônimo(s):
Hexokinase II VDAC Binding Domain Peptide, Cell-Permeable, HXK2VBD-cpm, H- RQIKIWFQNRRMKWKK-MIASHLLAYFFTELN-NH₂
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Detach and translocate HXK2 from mitochondria to the cytosol
Embalagem
Advertência
Sequência
Outras notas
Holinger, E.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 13298.
Sui, D., and Wilson, J.E. 1997. Arch. Biochem. Biophys.345, 111.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1