370660
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N²,2′-O-Dibutyryl-, Sodium Salt
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G.
Sinônimo(s):
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N²,2′-O-Dibutyryl-, Sodium Salt, Dibutyryl-cGMP, Na
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
ethanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H24N5O9P.Na/c1-3-5-10(24)20-18-21-15-12(16(26)22-18)19-8-23(15)17-14(31-11(25)6-4-2)13-9(30-17)7-29-33(27,28)32-13;/h8-9,13-14,17H,3-7H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,20,21,22,24,26);/q;+1/p-1/t9-,13-,14-,17-;/m1./s1
chave InChI
MGBPJXVWDGGLKI-GBIKJYCISA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G.
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3