346007
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II
Sinônimo(s):
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II, 4-(3-(benzyloxy)phenyl)-2-(ethylsulfinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II, Compound B
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3