345810
G 418 Sulfate, Cell Culture Tested
G418 also known as Geneticin is an aminoglycoside antibiotic related to Gentamicin. Used as a selective agent in transfection of eukaryotic cells. Has highest potency ≥730 µg/mg and purity ≥98%.
Sinônimo(s):
G 418 Sulfate, Cell Culture Tested, G418, G 418, NMD Inhibitor I
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤1.0% Ammonia
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
heavy metals: ≤100 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
chave InChI
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic