344215
Formononetin
A phytoestrogenic isoflavone found in soy-based foods.
Sinônimo(s):
Formononetin, 7-Hydroxy-3-(4ʹ-methoxyphenyl)-4H-benzopyran-4-one
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
chave InChI
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective inhibitor of the γ-isoform of alcohol dehydrogenase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Toda, S., and Shirataki, Y. 1999. Phytother. Res.13, 163.
Ruiz-Larrea, M.B., et al. 1997. Free Radic. Res.26, 63.
Keung, W.M. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 1137.
Wang, W., et al. 1995. Nutr. Cancer23, 131.
Miksicek, R.J. 1994. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.49, 153.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3