344079-M
Flurbiprofen
A mixture of S(+) and R(-) enantiomers.
Sinônimo(s):
Flurbiprofen, (±)-2-Fluoro-α-methyl[1,1ʹ-biphenyl]-4-acetic Acid, U-27182
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cyclooxygenase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hinz, R., et al. 2001. Pharmacol. Res.18, 151.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Range, S.P., et al. 2000. Eur. Respir. J.15, 751.
van Haeringen, N.J., et al. 2000. J. Ocul. Pharmacol. Ther.16, 353.
Curnock, A.P., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.282, 339.
Reindeau, D., et al. 1997. Can. J. Physiol. Pharmacol.75, 1088.
Wechter, W.J., et al. 1997. Cancer Res. 57, 4316.
Karmali, R.A., and Marsh, J. 1986. Prostaglandins Leukot. Med. 23, 11.
Karmali, R.A., and Marsh, J. 1985. Prostaglandins Leukot. Med. 20, 283.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3