341305
Fasentin
Sinônimo(s):
Fasentin, 6094911, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-oxobutanamide, Glucose Transporter Inhibitor, Glucose Transporter Inhibitor, 6094911, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-oxobutanamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)CC(=O)C)Cl
InChI
1S/C11H9ClF3NO2/c1-6(17)4-10(18)16-7-2-3-9(12)8(5-7)11(13,14)15/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,16,18)
chave InChI
GNYIJZMBLZXJEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Schimmer, A.D., et al. 2006. Cancer Res.66, 2367.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3