324351
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
Sinônimo(s):
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside, Dodecylglucoside
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
CMC
130 μM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
chave InChI
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Descrição geral
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3