317642
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579
The Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579, also referenced under CAS 440100-64-1, controls the biological activity of Dipeptidylpeptidase IV. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579, (S)-1-(4-Methyl-1-(2-pyrimidinyl)-4-piperidylamino)acetyl-2-pyrrolidinecarbonitrile, DPP IV Inhibitor IV
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white to light brown
solubilidade
1 M HCl: 16 mg/mL
DMSO: 32 mg/mL
ethanol: 6.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N3([C@@H](CCC3)C#N)C(=O)CNC1(CCN(CC1)c2ncccn2)C
InChI
1S/C17H24N6O/c1-17(21-13-15(24)23-9-2-4-14(23)12-18)5-10-22(11-6-17)16-19-7-3-8-20-16/h3,7-8,14,21H,2,4-6,9-11,13H2,1H3/t14-/m0/s1
chave InChI
JERPHRNGJBSFAP-AWEZNQCLSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Takasaki, K., et al. 2004. Eur. J. Pharmacol.486, 335.
Takasaki, K., et al. 2004. J. Pharmacol. Sci.95, 291.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3