Documentos Principais
3097S
Sigma-Aldrich
Spray de descontaminação NucleoClean
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O spray de descontaminação NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> é a solução simples para descontaminação de DNA.
O spray de descontaminação Millipore′s NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> manterá seu laboratório livre de contaminação para PCR. Nosso spray NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> oferece uma maneira simples e eficaz de limpar seu equipamento de PCR, utensílios de laboratório e bancadas - uma alternativa rápida, fácil e segura aos métodos de alvejamento!
Estável à temperatura ambiente durante meses quando devidamente fechado.
A Millipore também oferece o sistema AMP ID, uma tecnologia de amplificação de ácido nucleico altamente eficiente, configurada em um conveniente formato de reação de tubo único para detecção de PCR em tempo real de alvos baseados em RNA ou DNA. Cada kit fornece reagente suficiente para até 100 ensaios e inclui controles positivos otimizados e primers de amplificação projetados especificamente para a detecção de agentes infecciosos selecionados. A linha AMP ID atualmente inclui kits para Pan-Enterovírus (AMP3100), vírus do Nilo Ocidental (AMP3200), vírus da influenza aviária A, H5N1 (AMP3500) e vírus da herpes simplex Tipo 1 e Tipo 2 (AMP3800). Além disso, a Millipore oferece o ViralXpress, um poderoso sistema de extração e purificação de ácido nucleico, especificamente destinado à purificação altamente eficiente de DNA e RNA viral de plasma, soro, líquido cefalorraquidiano, líquido amniótico, tecido, medula óssea, células infectadas ou sobrenadantes de culturas celulares (3095). Cada kit fornece reagentes suficientes para até 50 extrações.
Aplicação
O spray de descontaminação NucleoClean é adequado para a descontaminação de ácidos nucleicos em materiais de laboratório, equipamentos e bancadas de laboratório.
Ligação
Substitui: 3097
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.