265005
Dexamethasone
≥99% (TLC), solid, NOS induction inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Dexamethasone, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Dexamethasone, Most active and highly stable glucocorticoid.
descrição
Merck USA index - 14, 2943
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(O)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
chave InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphorylation of rb protein
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Smith, E., et al. 2000. J.Biol. Chem. 275, 1992.
Petit, P.X., et al. 1995. J. Cell Biol.130, 157.
Stern, N., et al. 1994. Am. J. Hypertens. 7, 146.
Donis, J.A., et al. 1993. Biotechniques15, 786.
Ohoka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med.178, 1693.
Vandewalle, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.156, 383.
Nieto, M.A., et al. 1992. Clin. Exp. Immunol.88, 341.
Walsh, D., and Avashia, J. 1992. Cleveland Clin. J. Med. 59, 505.
Warters, R.L. 1992. Cancer Res.52, 883.
Sperber, K., et al. 1991. J. Allergy Clin. Immunol.87, 490.
Radomski, M.W., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 10043.
Bettger, W.J., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 5588.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3