264151
Caspase-3 Substrate VII, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Sinônimo(s):
Caspase-3 Substrate VII, Fluorogenic, Ac-DEVD-AFC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H34F3N5O13
Peso molecular:
729.61
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Fluorogenic caspase-3 substrate (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm). Also acts as a substrate for granzyme B-processed ICE-LAP3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Fluorogenic caspase-3 substrate. Also acts as a substrate for granzyme B-processed caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic caspase-3 substrate
Fluorogenic caspase-3 substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AFC
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Keramaris, E., et al. 2000. Mol. Cell Neurosci. 15, 368.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1