260920
DNA Methyltransferase Inhibitor
The DNA Methyltransferase Inhibitor, also referenced under CAS 32675-71-1, controls the biological activity of DNA Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
DNA Methyltransferase Inhibitor, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propionic acid, RG108, DNA MTase Inhibitor I
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
potência
115 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H14N2O4/c22-17-13-6-1-2-7-14(13)18(23)21(17)16(19(24)25)9-11-10-20-15-8-4-3-5-12(11)15/h1-8,10,16,20H,9H2,(H,24,25)
chave InChI
HPTXLHAHLXOAKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CPG methylase M.Sssl
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1