260010-M
Demethylasterriquinone B1
A cell-permeable unsymmetrical bis-indolylquinone insulin mimic with anti-diabetic activity in animal models.
Sinônimo(s):
Demethylasterriquinone B1, L-783,281, DMAQ-B1, DAQ B1, 2-[2-(1,1-Dimethylallyl)-1H-indol-3-yl]-3,6-dihydroxy-5-[7-(3-methylbut-2-enyl)-1H-indol-3-yl][1,4]benzoquinone, 2,5-Dihydroxy-3-[7-(3-methyl-but-2-enyl)-1H-indol-3-yl]-6-[2-(1,1-dimethyl-allyl)-1H-indol-3-yl]-[1,4]benzoquinon
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
blue-black
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C32H30N2O4/c1-6-32(4,5)31-23(20-11-7-8-13-22(20)34-31)25-29(37)27(35)24(28(36)30(25)38)21-16-33-26-18(15-14-17(2)3)10-9-12-19(21)26/h6-14,16,33-35,38H,1,15H2,2-5H3
chave InChI
XMGNJVXBPZAETK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Insulin receptor (IR) tyrosine kinase activity
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Pirrung, M.C., et al. 2002. J. Org. Chem.6, 23.
Westerlund, J., et al. 2002. Diabetes51, S50.
Roper, M.G., et al. 2002. Diabetes51, S43.
Air, E.L., et al. 2002. Nat. Med.8, 179.
Wilkie, N., et al. 2001. J. Neurochem.78, 1135.
Salituro, G.M., et al. 2001. Recent Prog. Horm. Res.56, 107.
Liu, K., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 3487.
Zhang, B., et al. 1999. Science284, 974.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3