252790
DZNep
≥97% (HPLC), solid, EZH2 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Histone Methyltransferase EZH2 Inhibitor, DZNep, 3-deazaneplanocin A, HCl; (1S,2R,5R)-5-(4-amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)cyclopent-3-ene-1,2-diol, HCl, HMTase Inhibitor X
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Histone Methyltransferase EZH2 Inhibitor, DZNep, Histone Methyltransferase EZH2 Inhibitor, DZNep, CAS 120964-45-6, is a cell-permeable inhibitor of EZH2-mediated trimethylation of K27 on histone H3.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[n]2(c3c(nc2)c(ncc3)N)[C@H]1[C@@H]([C@@H](C(=C1)CO)O)O
InChI
1S/C12H14N4O3.ClH/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19;/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14);1H/t8-,10-,11+;/m1./s1
chave InChI
UNSKMHKAFPRFTI-FDKLLANESA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3