Key Documents
219426
Sigma-Aldrich
Cathepsin L Inhibitor II
The Cathepsin L Inhibitor II controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Z-FY-CHO
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A potent and selective inhibitor of Cathepsin L (Cat. No. 219402).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Phe-Tyr-CHO
Outras notas
Woo, J.-T., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol. 300, 131.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1