219379
Cathepsin K Inhibitor II
The Cathepsin K Inhibitor II controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Cathepsin K Inhibitor II, Inhibitor Boc-I, 1-(N-Benzyloxycarbonyl-leucyl)-5-(N-Boc-phenylalanyl-leucyl)carbohydrazide, Z-L-NHNHCONHNH-LF-Boc
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
cathepsin K
Embalagem
Advertência
Sequência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1