217594
Anti-CD44 Rat mAb (A020)
liquid, clone A020, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A020, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
canine, bovine, human, rabbit, porcine, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Cd44(281057)
dog ... Cd44(403939)
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
pig ... Cd44(100525150)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunofluorescence (1:200)
Immunohistochemistry (1:250)
Immunoprecipitation (1:200)
Neutralization Studies (see comments and application references)
Radioimmunoassay (1:5000)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. J. Immunol.151, 6634.