Documentos Principais
208726
Sigma-Aldrich
Calpain Inhibitor V
The Calpain Inhibitor V controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Calpain Inhibitor V, Mu-Val-HPh-FMK
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30FN3O4
Peso molecular:
407.48
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
orange-yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of calpain.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
calpain
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Mu-Val-HPh-CH₂F (Mu = morpholinoureidyl; HPh = homophenylalanyl)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Nota de análise
single spot by TLC
Outras notas
Esser, R.E., et al. 1994. Arthritis Rheum. 37, 236.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1