207001
Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable
The Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable controls the biological activity of Mn2+-stimulated calcineurin activity. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable, 11R-CaN-AID, Ac-RRRRRRRRRRRGGGRMAPPRRDAMPSDA-NH₂
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Blocks CaN-dependent NFAT nuclear translocation
Embalagem
Advertência
Sequência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1