Documentos Principais
203788
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt
Sinônimo(s):
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt, X-Phos, 2Na, BCIP, 2Na
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.47
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C8H6BrClNO4P/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14/h1-3,11H,(H2,12,13,14)/p-2
chave InChI
QRXMUCSWCMTJGU-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Substrate for visualizing alkaline phosphatase, including histochemical applications. When used together with nitroblue tetrazolium (NBT; Cat. No. 484235), produces purple insoluble end product that is read visually.
Substrate for visualizing alkaline phosphatase, including histochemical applications. When used together with nitroblue tetrazolium (NBT; Cat. No. 484235), produces purple insoluble end product that is read visually.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Horwitz, J.P., et al. 1966. J. Med. Chem.9, 447.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3