196440
Batimastat
≥98% (HPLC), solid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Batimastat, (4-N-Hydroxyamino)-2 R-isobutyl-3 S-(thienylthiomethyl)succinyl)-L-phenylalanine-N-methylamide, BB-94, (4-N-Hydroxyamino)-2R-isobutyl-3S-(thienylthiomethyl)succinyl)-L-phenylalanine-N-methylamide, BB-94
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Batimastat, Batimastat primarily used in Inhibition.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
chave InChI
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Whittaker, M., et al. 1999. Chem. Rev.99, 2735.
Parvathy, S., et al. 1998. Biochemistry37, 1680.
Parvathy, S., et al. 1998. FEBS Lett.431, 63.
Yamamoto, M., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 1209.
Moss, M.L., et al. 1997. Nature385, 733.
Eccles, S.A., et al. 1996. Cancer Res.56, 2815.
Brown, P.D. 1995. Advan. Enzyme Regul.35, 293.
Wang, X., et al. 1994. Cancer Res.54, 4726.
Davies, B., et al. 1993. Cancer Res.53, 2087.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3