Documentos Principais
1.94978
Supelco
Sulfamic acid
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sulfamic acid, Amidosulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
NH2SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
97.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
linha de produto
EMPLURA®
pf
215-225 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1