Documentos Principais
1.94517
Supelco
Dietanolamina
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Diethanolamine
About This Item
Fórmula linear:
NH(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
chave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup