Documentos Principais
1.93801
Supelco
Zinc oxide
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Zinc oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
OZn
Número CAS:
Peso molecular:
81.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
linha de produto
EMPLURA®
Nível de qualidade
Ensaio
98.5%
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
EMPLURA®
pf
>1,000  °C ((> 1,832 °F) at ca. 1,013.25 hPa)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
chave InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2